Drukuj
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR312111-1G OR312111-5G
APOSOR312111-1GEA 356 PLN
APOSOR312111-1G APOSOR312111-5G
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic acid 98%
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic acid
Formuła: C₇H₈O₄
MW: 156.136 g/mol
Temp. topnienia: 302…305 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20621127
Numer CAS: 56842-95-6