Drukuj
2-(4-Pentylcyclohexyl)acetic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR310554-1G OR310554-5G OR310554-2.5G OR310554-10G
APOSOR310554-1GEA 2490 PLN
APOSOR310554-1G APOSOR310554-5G APOSOR310554-2.5G APOSOR310554-10G
2-(4-Pentylcyclohexyl)acetic acid
2-(4-Pentylcyclohexyl)acetic acid
Formuła: C₁₃H₂₄O₂
MW: 212.328 g/mol
Temp. topnienia: 60…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00995144
Numer CAS: 74603-16-0