Drukuj
5-Amino-1-(oxan-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Amino-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
OR310332-1G OR310332-500MG
APOSOR310332-1GEA 3360 PLN
APOSOR310332-1G APOSOR310332-500MG
5-Amino-1-(oxan-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
5-Amino-1-(oxan-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Formuła: C₉H₁₄N₄O₂
MW: 210.233 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12405839
Numer CAS: 1082745-50-3