Drukuj
6-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Carboxy-6-methyl-1-benzothiophene, 6-Methyl-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
OR3103-1G OR3103-5G OR3103-25G
APOSOR3103-1GEA 110 PLN
APOSOR3103-1G APOSOR3103-5G APOSOR3103-25G
6-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 99%
6-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formuła: C₁₀H₈O₂S
MW: 192.234 g/mol
Temp. topnienia: 243…244 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07377056
Numer CAS: 1467-86-3