Drukuj
2-Bromo-1-methylnaphthalene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR310251-1G OR310251-250MG
APOSOR310251-1GEA 0 PLN
APOSOR310251-1G APOSOR310251-250MG
2-Bromo-1-methylnaphthalene 95%
2-Bromo-1-methylnaphthalene
Formuła: C₁₁H₉Br
Temp. topnienia: 31…37 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD10000779
Numer CAS: 20601-22-3