Drukuj
Methyl 2-hydroxy-5-isopropoxybenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR31012-1G OR31012-250MG
APOSOR31012-1GEA 551 PLN
APOSOR31012-1G APOSOR31012-250MG
Methyl 2-hydroxy-5-isopropoxybenzoate
Methyl 2-hydroxy-5-isopropoxybenzoate
Formuła: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210.226 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12546144
Numer CAS: 53434-14-3