Drukuj
tert-Butyl 4-{2-oxo-1H,2H,3H-imidazo[4,5-b]pyridin-1-yl}piperidine-1-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
OR310061-1G OR310061-500MG
APOSOR310061-1GEA 2690 PLN
APOSOR310061-1G APOSOR310061-500MG
tert-Butyl 4-{2-oxo-1H,2H,3H-imidazo[4,5-b]pyridin-1-yl}piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-{2-oxo-1H,2H,3H-imidazo[4,5-b]pyridin-1-yl}piperidine-1-carboxylate
Formuła: C₁₆H₂₂N₄O₃
MW: 318.371 g/mol
Temp. topnienia: 201…204 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13184781
Numer CAS: 781649-87-4