Drukuj
4-Amino-3-methoxybenzamide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR310052-1G OR310052-500MG
APOSOR310052-1GEA 1210 PLN
APOSOR310052-1G APOSOR310052-500MG
4-Amino-3-methoxybenzamide 95%
4-Amino-3-methoxybenzamide
Formuła: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.177 g/mol
Temp. topnienia: 134…136 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD18338357
Numer CAS: 211374-82-2