Drukuj
(2S,4R)-Methyl 4-hydroxypiperidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR30998-1G OR30998-250MG
APOSOR30998-1GEA 2530 PLN
APOSOR30998-1G APOSOR30998-250MG
(2S,4R)-Methyl 4-hydroxypiperidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
(2S,4R)-Methyl 4-hydroxypiperidine-2-carboxylate hydrochloride
Formuła: C₇H₁₃NO₃·ClH
MW: 195.644 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11111603
Numer CAS: 175671-43-9