Drukuj
4-(Hydroxymethyl)-1H-indazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR30858-1G OR30858-5G
APOSOR30858-1GEA 131 PLN
APOSOR30858-1G APOSOR30858-5G
4-(Hydroxymethyl)-1H-indazole 97%
4-(Hydroxymethyl)-1H-indazole
Formuła: C₈H₈N₂O
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11052642
Numer CAS: 709608-85-5