Drukuj
Methyl morpholine-3-carboxylate hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
OR308165-1G OR308165-5G
APOSOR308165-1GEA 894 PLN
APOSOR308165-1G APOSOR308165-5G
Methyl morpholine-3-carboxylate hydrochloride
Methyl morpholine-3-carboxylate hydrochloride
Formuła: C₆H₁₁NO₃·ClH
MW: 181.617 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09263285
Numer CAS: 1214686-81-3