Drukuj
(2R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (R)-1-Boc-Piperazine-2-carboxylic acid
OR308064-1G OR308064-5G
APOSOR308064-1GEA 545 PLN
APOSOR308064-1G APOSOR308064-5G
(2R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 97%
(2R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid
Formuła: C₁₀H₁₈N₂O₄
MW: 230.261 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02179106
Numer CAS: 278788-60-6