Drukuj
[2-(2-Hydroxy-ethoxy)-ethyl]-carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Fmoc-N-amido-PEG2-alcohol, (9H-Fluoren-9-yl)methyl (2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)carbamate, Fmoc-5-amino-3-oxa-1-pentanol
OR307805-1G OR307805-5G
APOSOR307805-1GEA 255 PLN
APOSOR307805-1G APOSOR307805-5G
[2-(2-Hydroxy-ethoxy)-ethyl]-carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester 99%
[2-(2-Hydroxy-ethoxy)-ethyl]-carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester
Formuła: C₁₉H₂₁NO₄
MW: 327.374 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04974286
Numer CAS: 299430-87-8