Drukuj
cis-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR307669-1G OR307669-250MG OR307669-50MG
APOSOR307669-1GEA 3920 PLN
APOSOR307669-1G APOSOR307669-250MG APOSOR307669-50MG
cis-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid
cis-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid
Formuła: C₂₁H₁₉NO₄
Temp. topnienia: 127…129 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11505077
Numer CAS: 1212278-30-2