Drukuj
Methyl diexo-3-Amino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
OR307668-1G OR307668-250MG
APOSOR307668-1GEA 3330 PLN
APOSOR307668-1G APOSOR307668-250MG
Methyl diexo-3-Amino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate hydrochloride
Methyl diexo-3-Amino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate hydrochloride
Formuła: C₈H₁₃NO₃·ClH
MW: 207.655 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09997948
Numer CAS: 4505-16-2