Drukuj
trans-2-Aminomethyl-cyclohexylamine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR307559-1G OR307559-250MG
APOSOR307559-1GEA 5920 PLN
APOSOR307559-1G APOSOR307559-250MG
trans-2-Aminomethyl-cyclohexylamine
trans-2-Aminomethyl-cyclohexylamine
Formuła: C₇H₁₆N₂
Temp. Wrzenia: 87…88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06799044
Numer CAS: 24716-89-0
Jednostka: 2735
ADR: 8,II