Drukuj
3-Methyl-1-nitro-1H-pyrazole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR307303-1G OR307303-250MG
APOSOR307303-1GEA 508 PLN
APOSOR307303-1G APOSOR307303-250MG
3-Methyl-1-nitro-1H-pyrazole
3-Methyl-1-nitro-1H-pyrazole
Formuła: C₄H₅N₃O₂
MW: 127.101 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00466493
Numer CAS: 31163-84-5