Drukuj
Ethyl 3-amino-5-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR307299-1G OR307299-250MG OR307299-5G
APOSOR307299-1GEA 1330 PLN
APOSOR307299-1G APOSOR307299-250MG APOSOR307299-5G
Ethyl 3-amino-5-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Ethyl 3-amino-5-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formuła: C₆H₈BrN₃O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28955031
Numer CAS: 1352903-61-7