Drukuj
3,4-Diiodo-1H-pyrazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR307263-1G OR307263-250MG
APOSOR307263-1GEA 1310 PLN
APOSOR307263-1G APOSOR307263-250MG
3,4-Diiodo-1H-pyrazole 95%
3,4-Diiodo-1H-pyrazole
Formuła: C₃H₂I₂N₂
MW: 319.87 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD26793484
Numer CAS: 6645-70-1