Drukuj
3-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-Cyclopropylphenyl)boronic acid
OR307249-100MG OR307249-1G OR307249-5G
APOSOR307249-100MGEA 801 PLN
APOSOR307249-100MG APOSOR307249-1G APOSOR307249-5G
3-Cyclopropylbenzeneboronic acid
3-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Formuła: C₉H₁₁BO₂
MW: 161.993 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11110340
Numer CAS: 1049730-10-0