Drukuj
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR307196-1G OR307196-5G OR307196-25G
APOSOR307196-1GEA 1060 PLN
APOSOR307196-1G APOSOR307196-5G APOSOR307196-25G
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
Formuła: C₉H₉Br
MW: 197.072 g/mol
Temp. Wrzenia: 110…113 °C (18 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD11109720
Numer CAS: 57807-28-0