Drukuj
cis-4-Carbomethoxy-cyclohexane-1-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: cis-4-(Methoxycarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid
OR307139-5G OR307139-25G
APOSOR307139-5GEA 865 PLN
APOSOR307139-5G APOSOR307139-25G
cis-4-Carbomethoxy-cyclohexane-1-carboxylic acid 95%
cis-4-Carbomethoxy-cyclohexane-1-carboxylic acid
Formuła: C₉H₁₄O₄
MW: 186.205 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01311246
Numer CAS: 1011-85-4