Drukuj
N-Boc-(R)-2-Amino-3-methoxy-1-propanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl [(2R)-1-hydroxy-3-methoxypropan-2-yl]carbamate, (R)-tert-Butyl (1-hydroxy-3-methoxypropan-2-yl)carbamate
OR307123-1G OR307123-5G OR307123-25G
APOSOR307123-1GEA 168 PLN
APOSOR307123-1G APOSOR307123-5G APOSOR307123-25G
N-Boc-(R)-2-Amino-3-methoxy-1-propanol 95%
N-Boc-(R)-2-Amino-3-methoxy-1-propanol
Formuła: C₉H₁₉NO₄
Temp. Wrzenia: 95…97 °C (0,8 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD20261174
Numer CAS: 183793-49-9