Drukuj
5-Cyclopropylnicotinic acid
Dostawca: Apollo Scientific
OR306638-1G OR306638-250MG
APOSOR306638-1GEA 3270 PLN
APOSOR306638-1G APOSOR306638-250MG
5-Cyclopropylnicotinic acid
5-Cyclopropylnicotinic acid
Formuła: C₉H₉NO₂
MW: 163.173 g/mol
Temp. topnienia: 200…202 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06802408
Numer CAS: 893738-23-3