Drukuj
2H-Spiro[1-benzofuran-3,4'-piperidine] 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2H-Spiro[benzofuran-3,4'-piperidine]
OR306350-1G OR306350-250MG
APOSOR306350-1GEA 5800 PLN
APOSOR306350-1G APOSOR306350-250MG
2H-Spiro[1-benzofuran-3,4'-piperidine] 97%
2H-Spiro[1-benzofuran-3,4'-piperidine]
Formuła: C₁₂H₁₅NO
MW: 189.254 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20488777
Numer CAS: 171-77-7