Drukuj
1-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR306345-100MG OR306345-1G OR306345-250MG
APOSOR306345-100MGEA 284 PLN
APOSOR306345-100MG APOSOR306345-1G APOSOR306345-250MG
1-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride 97%
1-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Formuła: C₆H₉N₃O·ClH
MW: 175.616 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD21602189
Numer CAS: 1159737-11-7