Drukuj
5-Amino-1,4-dimethyl-1H-pyrazole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR306261-1G OR306261-5G
APOSOR306261-1GEA 1390 PLN
APOSOR306261-1G APOSOR306261-5G
5-Amino-1,4-dimethyl-1H-pyrazole
5-Amino-1,4-dimethyl-1H-pyrazole
Formuła: C₅H₉N₃
Temp. Wrzenia: 238 °C
Temp. topnienia: 168…170 °C
Gęstość: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08059942
Numer CAS: 3524-49-0