Drukuj
4-(Propan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR305561-1G OR305561-250MG OR305561-5G
APOSOR305561-1GEA 662 PLN
APOSOR305561-1G APOSOR305561-250MG APOSOR305561-5G
4-(Propan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine 95%
4-(Propan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine
Formuła: C₆H₁₁N₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11112127
Numer CAS: 151521-49-2