Drukuj
Methyl 8-oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-7-carboxylate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR305438-1G OR305438-250MG
APOSOR305438-1GEA 1420 PLN
APOSOR305438-1G APOSOR305438-250MG
Methyl 8-oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-7-carboxylate 96%
Methyl 8-oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
Formuła: C₁₀H₁₄O₅
Temp. topnienia: 60…61 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03271523
Numer CAS: 52506-21-5