Drukuj
4-Hydroxy-2-methoxypyrimidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR30542-1G OR30542-250MG
APOSOR30542-1GEA 565 PLN
APOSOR30542-1G APOSOR30542-250MG
4-Hydroxy-2-methoxypyrimidine 97%
4-Hydroxy-2-methoxypyrimidine
Formuła: C₅H₆N₂O₂
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00128202
Numer CAS: 25902-86-7