Drukuj
4-Chloro-3-methyl-1H-indazole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR305098-100MG OR305098-250MG OR305098-50MG
APOSOR305098-100MGEA 363 PLN
APOSOR305098-100MG APOSOR305098-250MG APOSOR305098-50MG
4-Chloro-3-methyl-1H-indazole
4-Chloro-3-methyl-1H-indazole
Formuła: C₈H₇ClN₂
Temp. topnienia: 176…177 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13176960
Numer CAS: 16640-87-2