Drukuj
Methyl potassium oxalate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Potassium 2-methoxy-2-oxoacetate, Potassium methoxy(oxo)acetate, Potassium 2-methoxy-2-oxoethanoate
OR303344-1G OR303344-500MG
APOSOR303344-1GEA 116 PLN
APOSOR303344-1G APOSOR303344-500MG
Methyl potassium oxalate 98%
Methyl potassium oxalate
Formuła: C₃H₃O₄·K
MW: 142.152 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20922789
Numer CAS: 10304-09-3