Drukuj
Ethyl 2,6-dichloro-5-cyanopyridine-3-carboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR303340-1G OR303340-5G
APOSOR303340-1GEA 621 PLN
APOSOR303340-1G APOSOR303340-5G
Ethyl 2,6-dichloro-5-cyanopyridine-3-carboxylate 98%
Ethyl 2,6-dichloro-5-cyanopyridine-3-carboxylate
Formuła: C₉H₆Cl₂N₂O₂
Temp. topnienia: 67…69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22415252
Numer CAS: 919354-52-2