Drukuj
5-tert-Butyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-(tert-Butyl)-1H-imidazole-4-carbaldehyde
OR303275-500MG OR303275-1G OR303275-250MG
APOSOR303275-500MGEA 356 PLN
APOSOR303275-500MG APOSOR303275-1G APOSOR303275-250MG
5-tert-Butyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95%
5-tert-Butyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Formuła: C₈H₁₂N₂O
Temp. topnienia: 122…124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14583325
Numer CAS: 714273-83-3