Drukuj
6-Bromo-7-methoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Bromo-7-methoxy-1-methyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
OR303221-1G OR303221-500MG
APOSOR303221-1GEA 2690 PLN
APOSOR303221-1G APOSOR303221-500MG
6-Bromo-7-methoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
6-Bromo-7-methoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Formuła: C₁₁H₁₂BrNO₂
Temp. topnienia: 134…136 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD23697495
Numer CAS: 1392223-83-4