Drukuj
Methyl (2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR30301-1G OR30301-250MG
APOSOR30301-1GEA 508 PLN
APOSOR30301-1G APOSOR30301-250MG
Methyl (2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Methyl (2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Formuła: C₈H₁₁NO₂S
Temp. Wrzenia: 66…68 °C (0,2 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02677686
Numer CAS: 306937-37-1