Drukuj
Piperidine-3-carbonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR302758-1G OR302758-5G
APOSOR302758-1GEA 882 PLN
APOSOR302758-1G APOSOR302758-5G
Piperidine-3-carbonitrile 95%
Piperidine-3-carbonitrile
Formuła: C₆H₁₀N₂
Temp. Wrzenia: 50 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01321091
Numer CAS: 7492-88-8