Drukuj
tert-Butyl 3-aminophenethylcarbamate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl N-[2-(3-aminophenyl)ethyl]carbamate
OR302547-1G OR302547-250MG OR302547-5G
APOSOR302547-1GEA 1390 PLN
APOSOR302547-1G APOSOR302547-250MG APOSOR302547-5G
tert-Butyl 3-aminophenethylcarbamate
tert-Butyl 3-aminophenethylcarbamate
Formuła: C₁₃H₂₀N₂O₂
MW: 236.31 g/mol
Temp. topnienia: 103…108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05663960
Numer CAS: 180079-94-1