Drukuj
9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR302430-1G OR302430-250MG
APOSOR302430-1GEA 1820 PLN
APOSOR302430-1G APOSOR302430-250MG
9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
Formuła: C₈H₁₃NO
Temp. topnienia: 123…125 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02114721
Numer CAS: 4390-39-0
Jednostka: 1759
ADR: 8,III