Drukuj
Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)malonate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(1,3-Diethoxy-1,3-dioxoprop-2-yl)anisole, Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dioate
OR3014-1G OR3014-5G OR3014-250MG
APOSOR3014-1GEA 145 PLN
APOSOR3014-1G APOSOR3014-5G APOSOR3014-250MG
Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)malonate
Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)malonate
Formuła: C₁₄H₁₈O₅
MW: 266.29 g/mol
Temp. Wrzenia: 145…148 °C (1 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038965
Numer CAS: 23197-67-3