Drukuj
Ethyl oxo(2-oxocyclopent-1-yl)acetate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 2-oxo-2-(2-oxocyclopentyl)acetate, Ethyl (2-oxocyclopent-1-yl)glyoxylate, Ethyl 2-oxo-2-(2-oxocyclopent-1-yl)ethanoate
OR301038-1G OR301038-5G
APOSOR301038-1GEA 667 PLN
APOSOR301038-1G APOSOR301038-5G
Ethyl oxo(2-oxocyclopent-1-yl)acetate
Ethyl oxo(2-oxocyclopent-1-yl)acetate
Formuła: C₉H₁₂O₄
Temp. Wrzenia: 129…130 °C (7 mm Hg)
Temp. topnienia: 26…31 °C
Gęstość: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00019311
Numer CAS: 39163-39-8