Drukuj
Methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 6-nitro-o-toluate, 2-(Methoxycarbonyl)-3-nitrotoluene, 2-(Methoxycarbonyl)-3-methylnitrobenzene
OR301028-5G OR301028-1G
APOSOR301028-5GEA 319 PLN
APOSOR301028-5G APOSOR301028-1G
Methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate
Methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate
Formuła: C₉H₉NO₄
MW: 195.172 g/mol
Temp. topnienia: 50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11042453
Numer CAS: 61940-22-5