Drukuj
2,3,5-Trichlorophenylacetonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2,3,5-Trichlorophenyl)acetonitrile, 2,3,5-Trichlorobenzyl cyanide
OR300722-250MG OR300722-500MG
APOSOR300722-250MGEA 1120 PLN
APOSOR300722-250MG APOSOR300722-500MG
2,3,5-Trichlorophenylacetonitrile
2,3,5-Trichlorophenylacetonitrile
Formuła: C₈H₄Cl₃N
Temp. topnienia: 182…184 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09923728
Numer CAS: 4681-16-7