Drukuj
tert-Butyl 2-bromo-6,7-dihydrothiazolo[4,5-c]pyridine-5(4H)-carboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR300276-1G OR300276-250MG OR300276-100MG
APOSOR300276-1GEA 1770 PLN
APOSOR300276-1G APOSOR300276-250MG APOSOR300276-100MG
tert-Butyl 2-bromo-6,7-dihydrothiazolo[4,5-c]pyridine-5(4H)-carboxylate 95%
tert-Butyl 2-bromo-6,7-dihydrothiazolo[4,5-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
Formuła: C₁₁H₁₅BrN₂O₂S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD17215781
Numer CAS: 1253654-37-3