Drukuj
1-(3,5-Dichlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Carboxy-1-(3,5-dichlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole, 1-(4-Carboxy-5-propyl-1H-pyrazol-1-yl)-3,5-dichlorobenzene
OR29530-1G OR29530-250MG
APOSOR29530-1GEA 598 PLN
APOSOR29530-1G APOSOR29530-250MG
1-(3,5-Dichlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(3,5-Dichlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formuła: C₁₃H₁₂Cl₂N₂O₂
Temp. topnienia: 169…171 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02677727
Numer CAS: 306936-60-7