Drukuj
2-(2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR29479-1G OR29479-5G OR29479-250MG
APOSOR29479-1GEA 923 PLN
APOSOR29479-1G APOSOR29479-5G APOSOR29479-250MG
2-(2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
2-(2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formuła: C₁₂H₉NO₃S
Temp. topnienia: 210…214 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01313485
Numer CAS: 368869-97-0