Drukuj
3-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hemihydrate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2925-100G OR2925-500G OR2925-50G
APOSOR2925-100GEA 1360 PLN
APOSOR2925-100G APOSOR2925-500G APOSOR2925-50G
3-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hemihydrate
3-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hemihydrate
Formuła: 2C₇H₅ClO₃·H₂O
MW: 363.147 g/mol
Temp. topnienia: 168…170 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02662353
Numer CAS: 128161-59-1