Drukuj
5-Hydroxy-3-nitrobenzo[b]furan 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Nitro-1-benzofuran-5-ol, 3-Nitrobenzo[b]furan-5-ol, 5-Hydroxy-3-nitro-1-benzofuran, 3-Nitrobenzofuran-5-ol
OR29193-1G OR29193-500MG
APOSOR29193-1GEA 464 PLN
APOSOR29193-1G APOSOR29193-500MG
5-Hydroxy-3-nitrobenzo[b]furan 97%
5-Hydroxy-3-nitrobenzo[b]furan
Formuła: C₈H₅NO₄
Temp. topnienia: 164…167 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00114881
Numer CAS: 126318-27-2