Drukuj
6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one 1,1-dioxide
Dostawca: Apollo Scientific
OR29015-1G OR29015-5G OR29015-250MG
APOSOR29015-1GEA 656 PLN
APOSOR29015-1G APOSOR29015-5G APOSOR29015-250MG
6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one 1,1-dioxide
6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one 1,1-dioxide
Formuła: C₉H₇ClO₃S
Temp. topnienia: 148…150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052999
Numer CAS: 90396-06-8