Drukuj
5-tert-Butyl-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR28995-1G OR28995-250MG
APOSOR28995-1GEA 493 PLN
APOSOR28995-1G APOSOR28995-250MG
5-tert-Butyl-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
5-tert-Butyl-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Formuła: C₇H₁₁ClN₂O
Temp. Wrzenia: 95…100 °C (10 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00068196
Numer CAS: 175205-41-1
Jednostka: 1760
ADR: 8,III